Learn More
3-bromobencilamina, 95%
Código de producto. 10078269 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10078269 1 g Frasco de vidrio 1 g
10627970 5 g Frasco de vidrio 5 g
10159679 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10078269 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428960010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
CAS : 10269-01-9 | C7H8BrN | 186,05 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10269-01-9
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.05
Número MDL MFCD01026119
Clave InChI SUYJXERPRICYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzylamine, 3-bromophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-bromo, 3-bromophenyl methylamine, m-bromobenzylamine, 1-3-bromophenyl methanamine, 3-bromo-benzylamine, 3-bromobenzenemethanamine, 3-bromobenzyl amine, pubchem21109
PubChem CID 457587
Nombre IUPAC (3-bromofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzylamine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación