Learn More
3-Bromobencilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491507 5 g 5 g
11401517 25 g 25 g
11411517 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24963.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10269-01-9 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
3-Bromobenzylamine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agro chemicals, dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromobencilamina es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10269-01-9
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.052
Número MDL MFCD01026119
Clave InChI SUYJXERPRICYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzylamine, 3-bromophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-bromo, 3-bromophenyl methylamine, m-bromobenzylamine, 1-3-bromophenyl methanamine, 3-bromo-benzylamine, 3-bromobenzenemethanamine, 3-bromobenzyl amine, pubchem21109
PubChem CID 457587
Nombre IUPAC (3-bromofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzylamine
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.5885
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza 97%