Learn More
Cloruro de 3-bromobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363166
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11363166 5 g 5 g
11373166 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11363166
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12458.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 932-77-4 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-77-4
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.479
Número MDL MFCD00040865
Clave InChI UDKGXKYEWBGQCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzyl chloride, 1-bromo-3-chloromethyl benzene, 3-bromo-alpha-chlorotoluene, m-bromobenzyl chloride, benzene, 1-bromo-3-chloromethyl, 3-bromo-a-chlorotoluene, 3-bromobenzylchloride, pubchem23319, acmc-209rkw, bromo-3-chloromethyl-benzene
PubChem CID 523059
Nombre IUPAC 1-bromo-3-(clorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzyl chloride
Densidad 1.608
Punto de ebullición 118°C to 119°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5835
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 742267
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.49
Porcentaje de pureza 97%