Learn More
Cloruro de 3-bromobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422308 250 g 250 g
11402308 10 g 10 g
11412308 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15256.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1711-09-7 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1711-09-7
Fórmula molecular C7H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 219.462
Número MDL MFCD00000669
Clave InChI PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzoylchloride, benzoyl chloride, m-bromo, 3-bromobenzoic acid chloride, attercop-chm at106527, 3-brom-benzoylchlorid, 3-bromo-benzoylchlorid, 3-bromobenzoic chloride, pubchem13574
PubChem CID 74377
Nombre IUPAC cloruro de 3-bromobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzoyl chloride
Densidad 1.666
Punto de ebullición 247°C to 251°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.595
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Beilstein 1635505
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.47
Porcentaje de pureza 98%