Learn More
Cloruro de 3-bromobenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10603035 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10603035 5 g Frasco de vidrio 5 g
10596874 25 g Frasco de vidrio 25 g
10764565 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10603035 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397450050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1711-09-7 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1711-09-7
Fórmula molecular C7H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 219.46
Número MDL MFCD00000669
Clave InChI PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzoylchloride, benzoyl chloride, m-bromo, 3-bromobenzoic acid chloride, attercop-chm at106527, 3-brom-benzoylchlorid, 3-bromo-benzoylchlorid, 3-bromobenzoic chloride, pubchem13574
PubChem CID 74377
Nombre IUPAC cloruro de 3-bromobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzoyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6660g/mL
Punto de ebullición 247°C to 251°C
Temperatura de inflamación 107°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4COCl
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.666
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.46
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.