Learn More
3-Bromobenzotrifluoruro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477756 500 g 500 g
11457756 25 g 25 g
11467756 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14724.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 401-78-5 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401-78-5
Fórmula molecular C7H4BrF3
Peso molecular (g/mol) 225.008
Número MDL MFCD00000380
Clave InChI NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3-trifluoromethyl benzene, m-bromobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethyl, 3-brombenzotrifluorid, 3-bromotrifluoromethylbenzene, 3-bromobenzyltrifluoride, 3-trifluoromethyl phenyl bromide, m-trifluoromethyl bromobenzene
PubChem CID 9817
Nombre IUPAC 1-bromo-3-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzotrifluoride
Densidad 1.613
Punto de ebullición 151°C to 152°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.473
Cantidad 500 g
Número UN UN1993
Beilstein 1449557
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.01
Porcentaje de pureza ≥98%