Learn More
3-Bromobenzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480398 25 g 25 g
15460398 1 g 1 g
15470398 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53505.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1016-77-9 | C13H9BrO | 261.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1016-77-9
Fórmula molecular C13H9BrO
Peso molecular (g/mol) 261.118
Número MDL MFCD00672015
Clave InChI XNUMUNIJQMSNNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzophenone, 3-bromophenyl phenyl methanone, methanone, 3-bromophenyl phenyl, m-bromobenzophenone, 3-bromophenyl phenylmethanone, 3-bromophenyl-phenyl-methanone, 3-bromophenyl phenyl ketone, bromobenzophenone,m, 3-bromobenzoylbenzene, acmc-20an8e
PubChem CID 70548
Nombre IUPAC (3-bromofenil)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzophenone
Punto de fusión 74°C to 78°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.12
Porcentaje de pureza 97%