Learn More
3-Bromobenzonitrilo, 99%
Código de producto. 10675902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675902 10 g Frasco de vidrio 10 g
10658074 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10414955 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10675902 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106700100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6952-59-6 | C7H4BrN | 182,02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6952-59-6
Fórmula molecular C7H4BrN
Peso molecular (g/mol) 182.02
Número MDL MFCD00001796
Clave InChI STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo, benzonitrile, m-bromo, 3-cyanobromobenzene, 1-bromo-3-cyanobenzene, 3-bromobenzenecarbonitrile, 3-bromo benzonitrile, 3-bromobenzonitride, m-brombenzonitril, 3-brombenzonitrile
PubChem CID 23381
Nombre IUPAC 3-bromobenzonitrilo
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzonitrile
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 41°C
Color Beige o blanco a amarillo
Punto de ebullición 225°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CN
Cantidad 10 g
Beilstein 09, 350
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina, cristales o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación