Learn More
Ácido 3-bromobenzoico, TRC
Código de producto. 30333927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333927 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30333927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6805051G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzoic Acid
CAS 585-76-2
Fórmula molecular C7H5BrO2
Cantidad 1 g
Sinónimo m-Bromobenzoic Acid, NSC 176129, NSC 32739, NSC 3980, NSC 83519
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC ácido 3-bromobenzoico
Peso molecular (g/mol) 201.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9473