Learn More
Ácido 3-bromobenzoico, 99%
Product Code. 10289313 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10289313 5 g Frasco de vidrio 5 g
10032300 25 g Frasco de plástico 25 g
10590344 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10289313 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 181350050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 585-76-2 | C7H5BrO2| 201,02 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 585-76-2
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.02
Número MDL MFCD00002487
Clave InChI VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
PubChem CID 11456
Nombre IUPAC ácido 3-bromobenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 154°C to 158°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 349
Información de solubilidad Solubility in water: 0.54g/L (32°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromobenzoic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación