Learn More
Ácido 3-bromobenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404344 25 g 25 g
11414344 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404344 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12606.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 585-76-2 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
3-Bromobenzoic acid was used as test solute in the determination of acidity constants by capillary zone electrophoresis. It was used as internal standard to study the retention mechanisms of an unmodified and a hydroxylated polystyrene-divinylbenzene polymer by solid-phase extraction. It was also used in synthesis of N-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-bromobenzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-bromobenzoico se utilizó como soluto de prueba en la determinación de las constantes de acidez mediante electroforesis de zona capilar. Se utilizó como estándar interno para estudiar los mecanismos de retención de un polímero de poliestireno-divinilbenceno sin modificar e hidroxilado mediante extracción en fase sólida. También se utilizó en la síntesis de N-(1,1-dimetil-2-hidroxietil)-3-bromobenzamida.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-76-2
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.019
Número MDL MFCD00002487
Clave InChI VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
PubChem CID 11456
Nombre IUPAC ácido 3-bromobenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzoic acid
Punto de fusión 153°C to 157°C
Densidad 1.948
Cantidad 25 g
Beilstein 2041792
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza ≥98%