Learn More
3-Bromobenzo[b]tiofeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435737 50 g 50 g
15425737 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32948.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7342-82-7 | C8H5BrS | 213.092 g/mol
Antifungal activity of synthetic di (hetero) arylamines based on the benzo [b] thiophene moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actividad antifúngica de di(hetero)arilaminas sintéticas basadas en la fracción de benzo[b]tiofeno.
Solubilidad
Poco soluble (0,14 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7342-82-7
Fórmula molecular C8H5BrS
Peso molecular (g/mol) 213.092
Número MDL MFCD00023009
Clave InChI SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzo b thiophene, 3-bromothianaphthene, 3-bromobenzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo, 3-bromo-benzo b thiophene, 3-bromo benzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo-,, zlchem 804
PubChem CID 123250
Nombre IUPAC 3-bromo-1-benzotiofeno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzo[b]thiophene
Densidad 1.629
Punto de ebullición 72°C to 74°C (0.27 mmHg)
Índice de refracción 1.668
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Sparingly Soluble (0.14g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1
Porcentaje de pureza 95%