Learn More
3-Bromobenzhidrazida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434177 5 g 5 g
11444177 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19628.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39115-96-3 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
3-Bromobenzhydrazide is used to produce 5-(3-bromo-phenyl)-3H-[1,3,4]oxadiazole-2-thione. This reaction will need reagent potassium hydroxide and solvent ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromobenzhidrazida se usa para producir 5-(3-bromofenil)-3H-[1,3,4]oxadiazol-2-tiona. Esta reacción requerirá hidróxido de potasio reactivo y etanol disolvente.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (3,7 g/l) (25 °C)
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39115-96-3
Fórmula molecular C7H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00007600
Clave InChI BNAQRAZIPAHWAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzhydrazide, m-bromobenzohydrazide, 3-bromobenzoic hydrazide, benzoic acid, 3-bromo-, hydrazide, 3-bromobenzoic acid hydrazide, 3-bromobenzoylhydrazine, benzoylhydrazine, m-bromo, 3-bromo-benzoic acid hydrazide, 3-bromobenzenecarbohydrazide, 3-bromanylbenzohydrazide
PubChem CID 520941
Nombre IUPAC 3-bromobenzohidrazida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzhydrazide
Punto de fusión 154°C to 157°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1945814
Información de solubilidad Slightly soluble in water (3.7g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥98%