Learn More
Cloruro de 3-bromobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464493 25 g 25 g
11440433 1 g 1 g
11454493 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464493 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11507.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2905-24-0 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-24-0
Fórmula molecular C6H4BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 255.51
Número MDL MFCD00052313
Clave InChI PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulphonyl chloride, m-bromobenzenesulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulfonylchloride, m-bromobenzenesulphonyl chloride, 3-bromo-benzenesulfonyl chloride, 3-bromophenyl chlorosulfone, 3-bromophenylsulfonyl chloride, buttpark 94\57-33, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo
PubChem CID 17943
Nombre IUPAC 3-bromobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 30°C to 33°C
Densidad 1.773
Punto de ebullición 90°C to 91°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.593
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 2691656
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.52
Porcentaje de pureza 97%