Learn More
3-Bromobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421707 1 g 1 g
11431707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25681.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89599-01-9 | C6H6BrNO2S | 236.083 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89599-01-9
Fórmula molecular C6H6BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 236.083
Número MDL MFCD00084903
Clave InChI MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzenesulphonamide, 3-bromobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-bromo, 3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromobenesulfonamide, 3-bromo-benzenesulfonic acid amide, 3-bromanylbenzenesulfonamide, pubchem11759, 3-bromophenylsulfonamide, m-bromobenzenesulfonamide
PubChem CID 2734765
Nombre IUPAC 3-bromobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzenesulfonamide
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.09
Porcentaje de pureza 97%