Learn More
Ácido 3-bromobencenoborónico,+ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349125 25 g 25 g
11329125 1 g 1 g
11339125 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16354.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89598-96-9 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89598-96-9
Fórmula molecular C6H6BBrO2
Peso molecular (g/mol) 200.83
Número MDL MFCD00239386
Clave InChI AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenyl boronic acid, 3-bromobenzeneboronic acid, 3-bromophenylboronicacid, boronic acid, 3-bromophenyl, pubchem1758, 3-bromo-phenylboronic acid, acmc-209r1w, 3-bromo-benzeneboronic acid, 3-bromobenzene boronic acid
PubChem CID 2734318
Nombre IUPAC ácido (3-bromofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzeneboronic acid
Punto de fusión 164°C to 168°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3127104
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.83
Porcentaje de pureza ≥98%