Learn More
3-Bromobenceno-1-sulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10293282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10293282 1 g 1 g
10550553 10 g 10 g
10275464 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10293282 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00520DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 89599-01-9
Fórmula molecular C6H6BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 236.083
Número MDL MFCD00084903
Clave InChI MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzenesulphonamide, 3-bromobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-bromo, 3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromobenesulfonamide, 3-bromo-benzenesulfonic acid amide, 3-bromanylbenzenesulfonamide, pubchem11759, 3-bromophenylsulfonamide, m-bromobenzenesulfonamide
PubChem CID 2734765
Nombre IUPAC 3-bromobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzene-1-sulfonamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal BrC6H4SO2NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.09
Porcentaje de pureza 97%