Learn More
3-Bromobenzantrona, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381907 25 g 25 g
11391907 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07422.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 81-96-9 | C17H9BrO | 309.162 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-96-9
Fórmula molecular C17H9BrO
Peso molecular (g/mol) 309.162
Número MDL MFCD00021094
Clave InChI WVECFEIAZAKUNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzanthrone, 3-brombenzanthrone, benzanthrone, 3-bromo, 7-bromomesobenzanthrone, 3-bromo-7h-benzo de anthracen-7-one, 7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo, 3-bromobenz d,e anthrone, 3-bromo-7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo-7h-benz de anthracene-7-one, unii-3dh9916fno
PubChem CID 6696
Nombre IUPAC 3-bromobenzo[b]fenalen-7-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=C(C=C3)Br)C=CC=C4C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzanthrone
Punto de fusión 164°C to 168°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1975512
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.17
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico