Learn More
3-Bromobenzamida,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411979 100 g 100 g
15401979 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15411979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64672.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22726-00-7 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22726-00-7
Fórmula molecular C7H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 200.035
Número MDL MFCD00017127
Clave InChI ODJFDWIECLJWSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromobenzamide, benzamide, 3-bromo, 3-bromo-benzamide, benzamide, m-bromo, 3-carbamoyl bromobenzene, 3-bromanylbenzamide, pubchem3734, 3-bromophenylcarboxamide, acmc-209fyc, 3-bromobenzoic acid amide
PubChem CID 89807
Nombre IUPAC 3-bromobenzamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzamide
Punto de fusión 156°C to 159°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Beilstein 1860187
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido