Learn More
3-bromobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30345714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345714 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30345714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68029025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzaldehyde
CAS 3132-99-8
Fórmula molecular C7H5BrO
Cantidad 25 g
Sinónimo m-Bromobenzaldehyde, 3-Formyl-1-bromobenzene, 3-Formylbromobenzene, 5-Bromobenzaldehyde, NSC 66828
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
SMILES Brc1cccc(C=O)c1
Nombre IUPAC 3-bromobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 185.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9524