Learn More
3-bromobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromobenzaldehyde |
| CAS | 3132-99-8 |
| Fórmula molecular | C7H5BrO |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | m-Bromobenzaldehyde, 3-Formyl-1-bromobenzene, 3-Formylbromobenzene, 5-Bromobenzaldehyde, NSC 66828 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H |
| SMILES | Brc1cccc(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 185.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9524 |