Learn More
Acetal etilénico de 3-bromobenzaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395385 5 g 5 g
11305395 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19611.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17789-14-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17789-14-9
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD00003209
Clave InChI VYPYKCPWNPPBBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-bromophenyl-1,3-dioxolane, 3-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 2-m-bromophenyl-1,3-dioxolane, m-bromobenzaldehyde ethylene acetal, pubchem3730, 2-3-bromophenyl dioxolane, acmc-1c8q7, ksc496m7r
PubChem CID 87306
Nombre IUPAC 2-(3-bromofenil)-1,3-dioxolano
SMILES C1COC(O1)C2=CC(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Densidad 1.514
Punto de ebullición 132°C to 133°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.563
Cantidad 5 g
Beilstein 1344030
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza ≥98%