Learn More
3-Bromobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463934 500 g 500 g
11443934 25 g 25 g
11453934 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463934 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11941.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3132-99-8 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
A substituted benzaldehyde used in the synthesis of more complex pharmaceutical compounds. It is also employed as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un benzaldehído sustituido utilizado en la síntesis de compuestos farmacéuticos más complejantes. También se emplea como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener alejado de agentes oxidantes y aire. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3132-99-8
Fórmula molecular C7H5BrO
Peso molecular (g/mol) 185.02
Número MDL MFCD00003345
Clave InChI SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo, benzaldehyde, m-bromo, 3-bromobenzeldehyde, unii-w0ard2zj82, 3-bromo benzaldehyde, 3-bromo-benzaldehyde, w0ard2zj82, benzaldehyde, m-bromo-6ci,7ci,8ci, 3-bromobenzaidehyde
PubChem CID 76583
Nombre IUPAC 3-bromobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzaldehyde
Punto de fusión 18°C to 21°C
Densidad 1.58
Punto de ebullición 234°C to 236°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.594
Cantidad 500 g
Beilstein 1634534
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.03
Porcentaje de pureza 97%