Learn More
3-Bromobenzaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10645522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10645522 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10656672 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10645522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106660250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3132-99-8 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3132-99-8
Fórmula molecular C7H5BrO
Peso molecular (g/mol) 185.02
Número MDL MFCD00003345
Clave InChI SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo, benzaldehyde, m-bromo, 3-bromobenzeldehyde, unii-w0ard2zj82, 3-bromo benzaldehyde, 3-bromo-benzaldehyde, w0ard2zj82, benzaldehyde, m-bromo-6ci,7ci,8ci, 3-bromobenzaidehyde
PubChem CID 76583
Nombre IUPAC 3-bromobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzaldehyde
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18.0°C to 21.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5800g/mL
Punto de ebullición 228.0°C to 230.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CHO
Índice de refracción 1.5920 to 1.5960
Cantidad 25 mL
Beilstein 07, 238
Gravedad específica 1.58
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.02
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.