Learn More
3-bromoanisol, TRC
Product Code. 30342829
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Unit Size:
10 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30342829 10 g 10 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30342829 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68012010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromoanisole
CAS 2398-37-0
Fórmula molecular C7 H7 Br O
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Bromoanisole, Benzene, 1-bromo-3-methoxy- (9CI, ACI), 1-Bromo-3-methoxybenzene (ACI), Anisole, m-bromo- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Bromoanisole, 3-Bromobenzene methyl ether, 3-Methoxy-1-bromobenzene, 3-Methoxybromobenzene, 3-Methoxyphenyl bromide, m-Anisyl bromide, m-Bromoanisole, m-Bromoanisole, m-Bromomethoxybenzene, m-Bromophenyl methyl ether, m-Methoxybromobenzene, m-Methoxyphenyl bromide, NSC 82293
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES COc1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 187.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.968