Learn More
3-bromoanisol, Mikromol™
Descripción
3-bromoanisol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromoanisole |
| CAS | 2398-37-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Bromoanisole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H7 Br O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Bromoanisole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-metoxibenceno |
| Mostrar más |