Learn More
3-Bromoanisol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10589630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10589630 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10559980 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10589630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106621000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2398-37-0 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2398-37-0
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD00000081
Clave InChI PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromoanisole, m-bromoanisole, 3-methoxybromobenzene, 3-bromo anisole, m-bromomethoxybenzene, benzene, 1-bromo-3-methoxy, anisole, m-bromo, 3-methoxy-1-bromobenzene, m-methoxybromobenzene, meta-bromoanisole
PubChem CID 16971
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoanisole
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 2.0°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 1.4700g/mL
Punto de ebullición 210.0°C to 211.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4OCH3
Índice de refracción 1.5630 to 1.5650
Cantidad 100 mL
Beilstein 06, 198
Gravedad específica 1.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido