Learn More
3-Bromoanisol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447517 500 g 500 g
11427517 25 g 25 g
11437517 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15625.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2398-37-0 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
3-Bromoanisole used in chemical reaction as intermediates to obtain target materials such as dyes, pharmaceuticals, perfumes, photoinitiators and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromoanisol se utiliza en la reacción química como productos intermediarios para obtener materiales objetivo como colorantes, productos farmacéuticos, perfumes, fotoiniciadores y productos agroquímicos.
Solubilidad
Miscible en metanol, benceno, hexano, tolueno y diclorometano. Prácticamente insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2398-37-0
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD00000081
Clave InChI PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromoanisole, m-bromoanisole, 3-methoxybromobenzene, 3-bromo anisole, m-bromomethoxybenzene, benzene, 1-bromo-3-methoxy, anisole, m-bromo, 3-methoxy-1-bromobenzene, m-methoxybromobenzene, meta-bromoanisole
PubChem CID 16971
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoanisole
Punto de fusión ∼2°C
Densidad 1.489
Punto de ebullición 210°C to 211°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.564
Cantidad 500 g
Beilstein 1524687
Información de solubilidad Miscible in methanol,benzene,hexane,toluene and dichloromethane. Practically insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza ≥98%