Learn More
3-bromoanilina, TRC
Código de producto. 30344884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344884 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30344884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB679960100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoaniline
CAS 591-19-5
Fórmula molecular C6 H6 Br N
Cantidad 100 g
Sinónimo Aniline, m-bromo- (8CI), 3-Bromobenzenamine, (3-Bromophenyl)amine, (m-Bromophenyl)amine, 1-Amino-3-bromobenzene, 3-Amino-1-bromobenzene, 3-Bromoaniline, NSC 10298, m-Aminobromobenzene, m-Aminobromobenzene, m-Bromoaniline, m-Bromoaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC 3-bromoanilina
Peso molecular (g/mol) 172.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.9684