Learn More
3-bromoanilina-d4, TRC
Código de producto. 30347142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30347142 500 mg 500 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30347142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB679962500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoaniline-d4
CAS 81395-17-7
Fórmula molecular C6H2D4BrN
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-Bromo-benzenamine-d4, (3-Bromophenyl)amine-d4, (m-Bromophenyl)amine-d4, 1-Amino-3-bromobenzene-d4, NSC 10298-d4, m-Aminobromobenzene-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D
SMILES NC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(Br)=C1[2H]
Nombre IUPAC 3-bromo-2,4,5,6-tetradeuterioanilina
Peso molecular (g/mol) 176.05