Learn More
3-Bromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440264 500 g 500 g
11420264 25 g 25 g
11430264 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440264 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13665.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 591-19-5 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
3-Bromoaniline is used in the synthesis of amino substituted quinazoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromoanilina se utiliza en la síntesis de quinazolina amino sustituida.
Solubilidad
Soluble en agua (0,97 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-19-5
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.03
Número MDL MFCD00007757
Clave InChI DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine
PubChem CID 11562
Nombre IUPAC 3-bromoanilina
SMILES NC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoaniline
Punto de fusión 16°C
Densidad 1.59
Punto de ebullición 251°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.625
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 742028
Información de solubilidad Soluble in water (0.97g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido