Learn More
ácido 3-bromoadamantano-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477058 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15477058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60580.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21816-08-0 | C11H15BrO2 | 259.143 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
CAS 21816-08-0
Punto de fusión 146°C to 150°C
Fórmula molecular C11H15BrO2
Número MDL MFCD00167820
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-bromo-3-adamantanecarboxylic acid, 3-bromo-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-adamantane-1-carboxylic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, 1-bromo, 3-bromoadamantanecarboxylic acid, 3-bromotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, acmc-1cnbw, maybridge1_005590, 5s,7r-3-bromoadamantane-1-carboxylate
Clave InChI DJUDQBVINJIMFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)Br)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-bromoadamantano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 259.143
PubChem CID 30818
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.14
Porcentaje de pureza 97%