Learn More
Ácido 3-bromoadamantano-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10475702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10475702 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10394622 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10475702 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor NRB01917DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 21816-08-0
Fórmula molecular C11H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 259.143
Número MDL MFCD00167820
Clave InChI DJUDQBVINJIMFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3-adamantanecarboxylic acid, 3-bromo-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-adamantane-1-carboxylic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, 1-bromo, 3-bromoadamantanecarboxylic acid, 3-bromotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, acmc-1cnbw, maybridge1_005590, 5s,7r-3-bromoadamantane-1-carboxylate
PubChem CID 30818
Nombre IUPAC ácido 3-bromoadamantano-1-carboxílico
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.14
Porcentaje de pureza 97%