Learn More
3-bromoacetilpiridina, hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30338832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338832 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30338832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6791101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoacetylpyridine, Hydrobromide
CAS 17694-68-7
Fórmula molecular C7 H6 Br N O . Br H
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrNO.BrH/c8-4-7(10)6-2-1-3-9-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Br.BrCC(=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC 2-bromo-1-piridin-3-iletanona; hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 280.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.8894