Learn More
Hidrobromuro 3-(bromoacetil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15575156 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15575156 25 g 25 g
15336618 5 g 5 g
15585156 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15575156 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455520250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17694-68-7 | C7H7Br2NO | 280.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17694-68-7
Fórmula molecular C7H7Br2NO
Peso molecular (g/mol) 280.95
Número MDL MFCD00052182
Clave InChI WDTSYONULAZKIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-pyridin-3-yl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 3-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-3-pyridinyl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridinium bromide, 3-bromoacetyl pyridine hbr, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone hydrobromide, 3-bromoacetylpyridine hydrobromide
PubChem CID 2776234
Nombre IUPAC 2-bromo-1-piridin-3-iletanona; hidrobromuro
SMILES [H+].[Br-].BrCC(=O)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
Punto de fusión 192.0°C to 196.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.94
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Bromoacetyl)pyridine, hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.