Learn More
3'-Bromoacetofenona, TRC
Código de producto. 30339595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30339595 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30339595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6793632.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 3'-Bromoacetophenone
CAS 2142-63-4
Fórmula molecular C8H7BrO
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-(3-Bromophenyl)ethanone, 1-(3-Bromophenyl)ethan-1-one, 1-Acetyl-3-bromobenzene, 3-Acetyl-1-bromobenzene, 3-Bromoacetophenone, 3-Bromophenyl Methyl Ketone, 3'-Bromoacetophenone, Methyl 3-Bromophenyl Ketone, NSC 46620, m-Bromoacetophenone, m-Bromophenyl Methyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC 1-(3-bromofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 199.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.968
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.