Learn More
3'-Bromoacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429683
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11429683 25 g 25 g
11439683 100 g 100 g
11449683 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11429683
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12454.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2142-63-4 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2142-63-4
Fórmula molecular C8H7BrO
Peso molecular (g/mol) 199.047
Número MDL MFCD00000083
Clave InChI JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-bromoacetophenone, m-bromoacetophenone, 1-3-bromophenyl ethanone, 1-3-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromophenyl, 1-acetyl-3-bromobenzene, 3-bromoacetophenone, 1-3-bromo-phenyl-ethanone, 3-bromo acetophenone, acetophenone, 3'-bromo
PubChem CID 16502
Nombre IUPAC 1-(3-bromofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Bromoacetophenone
Punto de fusión 7°C to 8°C
Densidad 1.498
Punto de ebullición 79°C to 81°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 114°C (237°F)
Índice de refracción 1.575
Cantidad 25 g
Beilstein 507599
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza ≥98%