Learn More
3'-Bromoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10695132 25 g Frasco de vidrio 25 g
10323522 5 g Frasco de vidrio 5 g
10474765 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10695132 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106580250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2142-63-4 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2142-63-4
Fórmula molecular C8H7BrO
Peso molecular (g/mol) 199.05
Número MDL MFCD00000083
Clave InChI JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-bromoacetophenone, m-bromoacetophenone, 1-3-bromophenyl ethanone, 1-3-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromophenyl, 1-acetyl-3-bromobenzene, 3-bromoacetophenone, 1-3-bromo-phenyl-ethanone, 3-bromo acetophenone, acetophenone, 3'-bromo
PubChem CID 16502
Nombre IUPAC 1-(3-bromofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Bromoacetophenone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.4900g/mL
Punto de ebullición 79.0°C to 81.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4COCH3
Índice de refracción 1.5749 to 1.5769
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3'-Bromoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.