Learn More
Hidrobromuro de 3-bromo-vortioxetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-vortioxetine Hydrobromide |
| CAS | 2725536-51-4 |
| Fórmula molecular | C18H21BrN2S • HBr |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(2-((3-Bromo-2,4-dimethylphenyl)thio)phenyl)piperazine Hydrobromid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21BrN2S.BrH/c1-13-7-8-16(14(2)18(13)19)22-17-6-4-3-5-15(17)21-11-9-20-10-12-21;/h3-8,20H,9-12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | CC1=C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)C=CC(C)=C1Br.Br |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(3-bromo-2,4-dimetilfenil)sulfanilfenil]piperazina;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 458.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 455.99 |