Learn More
3-Bromo-o-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412608 5 g 5 g
11422608 25 g 25 g
11432608 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15889.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 576-23-8 | C8H9Br | 185.06 g/mol
3-Bromo-o-xylene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromo-o-xileno es una importante materia prima y un producto intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 576-23-8
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.06
Número MDL MFCD00000069
Clave InChI WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-o-xylene, 3-bromo-1,2-dimethylbenzene, 2,3-dimethylbromobenzene, 2,3-dimethyl bromobenzene, benzene, bromodimethyl, 1-bromo-2,3-dimethyl-benzene, benzene, 1-bromo-2,3-dimethyl, bromoxilene, xylylbromid, bromo-o-xylene
PubChem CID 68472
Nombre IUPAC 1-bromo-2,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-o-xylene
Densidad 1.365
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.56
Beilstein 2077312
Punto de ebullición 212°C to 214°C
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.07
Porcentaje de pureza 99%