Learn More
3-Bromo-N1,N1-dimetilbenceno-1,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine |
| CAS | 107100-00-5 |
| Fórmula molecular | C8 H11 Br N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11BrN2/c1-11(2)6-3-4-8(10)7(9)5-6/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(N)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-N,4-N-dimetilbenceno-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 215.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.011 |