Learn More
Bromuro de 3-bromo-N,N,N-trimetilpropan-1-aminio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Bromide |
| CAS | 3779-42-8 |
| Fórmula molecular | C6H15Br2N |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (3-Bromopropyl)trimethylazanium Bromide, 3-Bromo-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyl-N-3-bromopropylammonium Bromide, (3-Bromopropyl)trimethylammonium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15BrN.BrH/c1-8(2,3)6-4-5-7;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)CCCBr |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 3-bromopropil(trimetil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 261 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.9571 |