Learn More
3-Bromo-N,N-dimetilanilina, TRC
Código de producto. 30333690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333690 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30333690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6841601G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-N,N-dimethylaniline
CAS 16518-62-0
Fórmula molecular C8 H10 Br N
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC 3-bromo-N,N-dimetilanilina
Peso molecular (g/mol) 200.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9997