Learn More
3-Bromo-N,N-dimetilanilina, TRC
Código de producto. 30336037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Dimensione della confezione:
2 g
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
30336037 2 g 2 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30336037 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6841602G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-N,N-dimethylaniline
CAS 16518-62-0
Fórmula molecular C8 H10 Br N
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC 3-bromo-N,N-dimetilanilina
Peso molecular (g/mol) 200.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9997
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.