Learn More
3-Bromo-N,N-dimetilanilina, TRC
Código de producto. 30329876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329876 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30329876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB684160500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-N,N-dimethylaniline
CAS 16518-62-0
Fórmula molecular C8 H10 Br N
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC 3-bromo-N,N-dimetilanilina
Peso molecular (g/mol) 200.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9997