Learn More
3-Bromo-N-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-N-methylaniline |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.461 g/mL |
| Punto de ebullición | 253°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Unpleasant |
| Índice de refracción | 1.621 |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.05 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Mostrar más |