Learn More
3-Bromo-N-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421718 1 g 1 g
15431718 5 g 5 g
15441718 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55464.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66584-32-5
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.052
Número MDL MFCD05664376
Clave InChI HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3-bromoaniline, 3-bromo-n-methyl aniline, benzenamine, 3-bromo-n-methyl, acmc-20an89, 3-bromophenyl-methylamine, 3-bromo-phenyl-methyl-amine, 3-bromo-n-methylaniline
PubChem CID 7018299
Nombre IUPAC 3-bromo-N-metilanilina
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-N-methylaniline
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.461 g/mL
Punto de ebullición 253°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.621
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido