Learn More
3-Bromo-N-[4-(trifluorometil)bencil]bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15405856
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405856 250 mg 250 miligramos
15495846 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60571.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1024483-64-4
Fórmula molecular C14H11BrF3NO2S
Peso molecular (g/mol) 394.206
Número MDL MFCD22683137
Clave InChI RZKLDSNLHNWKFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-n-4-trifluoromethyl phenyl methyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-4-trifluoromethyl benzyl benzenesulfonamide
PubChem CID 4986333
Nombre IUPAC 3-bromo-N-[[4-(trifluorometil)fenil]metil]bencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)NCC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]benzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.21
Porcentaje de pureza 97%