Learn More
3-Bromo-N-(3-cloropropil)bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 929000-46-4 |
| Fórmula molecular | C9H11BrClNO2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11BrClNO2S/c10-8-3-1-4-9(7-8)15(13,14)12-6-2-5-11/h1,3-4,7,12H,2,5-6H2 |
| SMILES | ClCCCNS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-N-(3-cloropropil)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 312.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.9382 |