Learn More
3-Bromo-N-(2-hidroxi-1,1-dimetiletil)-2-metil-benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methyl-benzamide |
| CAS | 1331185-69-3 |
| Fórmula molecular | C12H16BrNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Bromo-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methylbenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16BrNO2/c1-8-9(5-4-6-10(8)13)11(16)14-12(2,3)7-15/h4-6,15H,7H2,1-3H3,(H,14,16) |
| SMILES | BrC1=C(C)C(C(NC(C)(C)CO)=O)=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-2-metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 286.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.04 |